Learn More
CD30 / TNFRSF8 Mouse, Clone: rKi-1/779, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 943-MSM8-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15971218
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
CD30 / TNFRSF8
Cell surface
rKi-1/779
Unconjugated
XP_011540745
Mouse
105-120kDa
Protein A/G Purified
RUO
943
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
TNFRSF8
Recombinant full-length human TNFRSF8 protein
Hodgkin's lymphoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.