Learn More
CD30 / TNFRSF8 Mouse, Clone: rKi-1/779, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD30 / TNFRSF8 |
---|---|
Klon | rKi-1/779 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15961218
|
EnquireBio
943-MSM8-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15971218
|
EnquireBio
943-MSM8-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD30 / TNFRSF8 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
943 | |
Recombinant full-length human TNFRSF8 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
105-120kDa |
rKi-1/779 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_011540745 | |
TNFRSF8 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Hodgkin's lymphoma |