Learn More
CD30 / TNFRSF8 Mouse, Clone: rKi-1/779, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 943-MSM8-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15961218
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
CD30 / TNFRSF8
Cell surface
rKi-1/779
Unconjugated
XP_011540745
Mouse
105-120kDa
Protein A/G Purified
RUO
943
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
TNFRSF8
Recombinant full-length human TNFRSF8 protein
Hodgkin's lymphoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.