Learn More
IBA Lifesciences CD3 Isolation Kit für FABian™
IBA GmbH™ CD3 Isolationskit für FABian™ für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
Marke: IBA Lifesciences 6-6001-001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Kit wird für die Aufreinigung von CD3 positiven T-Zellen aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
- Es enthält CD3-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
- Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 9 ml-Vollblut zu isolieren.
Spezifikation
Magnetloses Zellisolationskit | |
Menschliches Vollblut | |
9 ml Vollblut |
2 °C bis 8 °C | |
Isolation of label-free cells | |
1 Kits, human |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences CD3 Isolation Kit für FABian™ > Menge: 1 Kits, human
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur