Learn More
Abnova™ CD274(PD-L1)-PDCD1LG2(CD273)/CEN9q-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke:  Abnova™ FG0226.100uL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16093365
  • 1630.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
B7-H, B7H1, MGC142294, MGC142296, PD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDL1
29126;80380
100 μl
Tube
CD274-Molekül
CD274
DNA/RNA
Flüssigkeit