Learn More
Novus Biologicals™ CD20 Antibody (rituximab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
240.00 CHF - 1045.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD20
Klon rituximab
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30048381
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28158-1mg
1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
30048209
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28158-50ug
50 μg
240.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30045255
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28158-100ug
100 μg
382.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ CD20 Antibody (rituximab) - Humanized, Novus Biologicals™