Learn More
Gibco™ CD OptiCHO™-Medium
1X CD OptiCHO™ Medium
288.00 CHF - 1646.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
---|---|
Zelllinie | CHO |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
Konzentration | 1 X |
Culture Type | Suspensions-Zellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10716013
![]() |
Gibco™
12681011 |
1 l |
288.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11518866
![]() |
Gibco™
12681029 |
6 x 1 l |
1646.00 CHF
6 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
CD OptiCHO™ Medium wurde speziell für hohe Leistung und Ertrag mit rekombinanten CHO-Zellen in einer chemisch-definierten Fed-Batch-Umgebung entwickelt. Die proteinfreie Formulierung ohne tierische Inhaltsstoffe sorgt für Konsistenz und reduziert den Bedarf an Screenings nach Fremdstoffen. CD OptiCHO™ Medium baut auf den Eigenschaften von Gibco™ CD CHO auf, das gleichmäßiges Zellwachstum und Titer gewährleistet und gleichzeitig bis zu 40 % bessere Werte für den Titer und das Zellwachstum im Vergleich zu anderen Produkten erzielt. Dank seiner geringen Osmolalität und fortschrittlichen Zuführoptionen des CHO CD EfficientFeed™ Liquid Nutrient Supplement Kits können mit CD OptiCHO™ Medium eine 2- bis 5-fache Verbesserung der Fed-Batch-Produktivität gegenüber Batch-Kulturen erzielt werden.Verwenden Sie das CD OptiCHO™ Medium, wenn
- Sie verwenden eine transfizierte CHO-Zelllinie anstatt von CHO K1-, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinien
- Die Optimierung der Ernährungsstrategien ist Teil Ihrer Prüfung der Basismedienauswahl bei der Maximierung der Produktivität
- Die CHO-Zelllinie ist “kompliziert”, d. h. es ist schwierig, sie wachsen zu lassen oder anzupassen
Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
Erwägen Sie in folgenden Fällen das CD FortiCHO™ Medium: - Bei der von Ihnen verwendeten Zelllinie handelt es sich um eine transfizierte CHO K1-, GS CHO- oder CHO-S™ Zelllinie
- Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
- Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
- Die Zellviabilität bei der Ernte ist eine Priorität für die nachgeschaltete Verarbeitung.
Erwägen Sie ein CD CHO-Medium, wenn: - Wenn für das Wachstum Ihrer GS CHO-Zellen ein CD CHO-Medium empfohlen wird
- Wenn Ihre Zellen in der Vergangenheit erfolgreich in einem CD CHO-Medium kultiviert wurden und der Prozess sich dem Zulassungsantrag (DMF verfügbar) nähert
Erwägen Sie in folgenden Fällen ein CD DG44 Medium: - Sie verwenden DG44 oder DXB11 CHO-Zellen (dhfr-)
Trockenmedien-Zusammensetzungen
Gibco™ flüssige Medien sind im AGT™ (Advanced Granulation Technology) Trockenmedien-Format erhältlich, das entwickelt wurde, um mehr Konsistenz und Produktivität in allen Stadien der Produktion von der Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung zu ermöglichen. AGT™ Medien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre flüssigen Gegenstücke.
Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Bedürfnissen
Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. Mit Gibco™ cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
Spezifikation
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Suspensions-Zellkultur | |
CD OptiCHO Medium | |
Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat | |
Niedrig | |
Keine Antibiotika | |
Hamster |
CHO | |
1 X | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Kein Glutamin, Kein Phenolrot | |
Flasche | |
Gibco™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CD OptiCHO™-Medium