Learn More
Gibco™ CD OptiCHO™ AGT™ Medium
CD OptiCHO™ AGT™-Medium
151.00 CHF - 8960.00 CHF
Spezifikation
Kulturmilieu CO2
Zelllinie CHO
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Culture Type Suspensions-Zellkultur
Form Pulver (AGT)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10234178
Unterlagen ansehen
Gibco™
A1122204
1 l
151.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10040588
Unterlagen ansehen
Gibco™
A1122205
10 l
1284.00 CHF
10 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10668688
Unterlagen ansehen
Gibco™
A1122201
100 L
8960.00 CHF
100 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CO2
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Pulver (AGT)
Serumfrei
Hoher Glukosegehalt, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat
Niedrig
Magnesium, Natriumphosphat
Zertifiziert
CHO
Suspensions-Zellkultur
CD OptiCHO AGT-Medium
Unsteril
Kein Glutamin, Kein Phenolrot
Keine Antibiotika
AGT™, Gibco™
Nasseis
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CD OptiCHO™ AGT™ Medium