Learn More
Gibco™ CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement
CD EfficientFeed™ C AGT™-Nährstoffsupplement
324.00 CHF - 15830.00 CHF
Spezifikation
Reinheits- oder Qualitätsgrad | Zellkulturgütegrad, geeignet für die weitere Herstellung, Forschungsgütegrad |
---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11320902
|
Gibco™
A1327504 |
1 l |
324.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10476359
|
Gibco™
A1327505 |
10 l |
3185.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11390892
|
Gibco™
A1327501 |
100 L | N/A | ||||||
Beschreibung
Das GIBCO™ CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement ist eine einteilige Ergänzung im Trockenformat für die Fed-Batch-Zugabe zur Kultur mehrerer Zelllinien. Dieses Produkt wurde für die Arbeit mit GS-CHO-Zelllinien als Einzelfutter ohne zusätzliche GS-Supplemente entwickelt. Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement ist eine chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs (AOF), die keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten mit unvollständig definierter Zusammensetzung enthält.Das AGT™ Format ist für die großmaßstäbliche Herstellung und die einfache Handhabung konzipiert.
Welches EfficientFeed™ Nährstoffsupplement auswählen?
Erwägen Sie CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ A Nährstoffsupplement in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ B Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO CD Efficient Feed™ Kit in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Erhöhte Titer
CHO CD EfficientFeed™ Nährstoffsupplemente erhöhen nachweislich die Titer gegenüber der Batch-Kultur um ein Vielfaches und sind ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Prozessentwicklung. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, ein GS-Supplement hinzuzufügen, wenn sie in CHO-Zelllinien verwendet werden, die eine endogene Glutamin-Synthetase exprimieren.
Einfaches Scale-up und Kosteneinsparungen
Die Aufskalierbarkeit im Trockenformat ermöglicht eine einfache Handhabung und Lagerung bei der Herstellung und anderen Bioprozessen. Dank des AGT™ Trockenformats (Advanced Granulation Technology™) ist es möglich, das Produkt noch einfacher und sicherer zu lagern und zu verwenden als herkömmliche Produkte im Trockenformat. Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Supplement wird in 1 l-, 10 l- und 100 l-Verpackungen angeboten, die ein nahtloses Scale-up ermöglichen und Kosteneinsparungen beim Kauf von Produktionsvolumen ermöglichen.
Anwenderfreundliches AGT™-Format
Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement bietet als einteiliges AGT Trockenformat Scale-up-Komfort im Trockenformat. Weitere Informationen finden Sie in den unten bereitgestellten Dokumenten.
Für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Zellkulturgütegrad, geeignet für die weitere Herstellung, Forschungsgütegrad |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.