Learn More
Gibco™ CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement
CD EfficientFeed™ C AGT™-Nährstoffsupplement
Marke: Gibco™ A1327501
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das GIBCO™ CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement ist eine einteilige Ergänzung im Trockenformat für die Fed-Batch-Zugabe zur Kultur mehrerer Zelllinien. Dieses Produkt wurde für die Arbeit mit GS-CHO-Zelllinien als Einzelfutter ohne zusätzliche GS-Supplemente entwickelt. Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement ist eine chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs (AOF), die keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten mit unvollständig definierter Zusammensetzung enthält.Das AGT™ Format ist für die großmaßstäbliche Herstellung und die einfache Handhabung konzipiert.
Welches EfficientFeed™ Nährstoffsupplement auswählen?
Erwägen Sie CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ A Nährstoffsupplement in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ B Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO CD Efficient Feed™ Kit in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Erhöhte Titer
CHO CD EfficientFeed™ Nährstoffsupplemente erhöhen nachweislich die Titer gegenüber der Batch-Kultur um ein Vielfaches und sind ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Prozessentwicklung. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, ein GS-Supplement hinzuzufügen, wenn sie in CHO-Zelllinien verwendet werden, die eine endogene Glutamin-Synthetase exprimieren.
Einfaches Scale-up und Kosteneinsparungen
Die Aufskalierbarkeit im Trockenformat ermöglicht eine einfache Handhabung und Lagerung bei der Herstellung und anderen Bioprozessen. Dank des AGT™ Trockenformats (AGT = Advanced Granulation Technology™) ist es möglich, das Produkt noch einfacher und sicherer zu lagern und zu verwenden als herkömmliche Produkte im Trockenformat. Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Supplement wird in 1 l-, 10 l- und 100 l-Verpackungen angeboten, die ein nahtloses Scale-up ermöglichen und Kosteneinsparungen beim Kauf von Produktionsvolumen ermöglichen.
Anwenderfreundliches AGT™-Format
Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement bietet als einteiliges AGT Trockenformat Scale-up-Komfort im Trockenformat. Weitere Informationen finden Sie in den unten bereitgestellten Dokumenten.
Für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Bei +2 bis +8 °C im Dunkeln lagern.Bei ordnungsgemäßer Lagerung 12 Monate stabil. | |
Ohne Antibiotika | |
Säugetierzellen | |
Suspensions-Zellkultur | |
Nährstoffsupplement | |
Unsteril | |
No Glutamine, No Phenol Red, No Sodium Pyruvate, No Insulin | |
Ropak-Eimer | |
100 L | |
Dry Ice | |
Löslichkeit |
CO2 | |
CHO | |
Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free | |
AGT | |
serumfrei | |
Sodium Bicarbonate | |
Low | |
Zellkulturgütegrad, geeignet für die weitere Herstellung, Forschungsgütegrad | |
Chemisch definierte Nährstoffzufütterung | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur