Spezifikation
Zelllinie | CHO |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Produkttyp | CD CHO-Medium |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11500366
![]() |
Gibco™
10743011 |
0,5 l |
78.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10700774
![]() |
Gibco™
10743029 |
1 l |
148.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
CD CHO Medium ist ein Protein-freies, Serum-freies, chemisch definiertes Medium, das für das Wachstum von Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) und die Expression rekombinanter Proteine in Suspensionskulturen optimiert wurde. Das CD CHO Medium bietet seit mehr als 10 Jahren nachgewiesene Qualität und enthält keine Proteine oder Peptid-Bestandteile tierischen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs und keine undefinierten Lysate oder Hydrolysate.Wann das CD CHO Medium verwendet werden sollte:
- Wenn für das Wachstum Ihrer GS CHO-Zellen ein CD CHO-Medium empfohlen wird
- Wenn Ihre Zellen in der Vergangenheit erfolgreich in einem CD CHO-Medium kultiviert wurden und sich der Prozess dem Zulassungsantrag (DMF verfügbar) nähert
Wann sollte man ein anderes Gibco™ Medium in Betracht ziehen
CD FortiCHO™ Medium erwägen, wenn: - es sich bei der von Ihnen verwendeten Zelllinie um eine transfizierte CHO K1-, GS CHO- oder CHO-S™ Zelllinie handelt oder
- Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
- Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
- die Zellgesundheit bei der Ernte eine Priorität für die nachfolgende Verarbeitung ist.
Gründe für die Wahl des CD OptiCHO™-Mediums: - Sie verwenden eine transfizierte CHO-Zelllinie anstatt von CHO K1-, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinien
- Die Optimierung der Ernährungsstrategien ist Teil Ihrer Prüfung der Basismedienauswahl bei der Maximierung der Produktivität
- Ihre CHO-Zelllinie ist “kompliziert”, d. h. es ist schwierig, sie wachsen zu lassen oder anzupassen
Erwägen Sie CD DG44 Medium, wenn: - Bei Verwendung von DG44- oder DXB11 CHO-Zellen (dhfr-)
Trockenmedien-Formeln von
Gibco™ sind in einem AGT™ (Advanced Granulation Technology) Trockenmedienformat erhältlich, das für eine höhere Konsistenz und Produktivität in allen Produktionsstufen von der Entwicklung bis zur kommerziellen Fertigung konzipiert wurde. AGT™ Medien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre flüssigen Gegenstücke.
Entwerfen Sie Ihre eigenen Medien ganz nach Ihren Bedürfnissen
Ganz gleich, ob es sich um ein Experiment auf Laborebene oder einen großangelegten biopharmazeutischen Herstellungsprozess handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsstufen an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.’
Spezifikation
CHO | |
1 X | |
CD CHO-Medium | |
Sodium Pyruvate, Natriumhydrogencarbonat | |
Gibco™ | |
Niedrig | |
Keine Antibiotika | |
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Thymidin, Kein Hypoxanthin | |
Raumtemperatur | |
Flasche | |
Hamster | |
Suspensions-Zellkultur |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CD CHO-Medium