Learn More
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium
CD CHO AGT™-Medium
139.00 CHF - 11640.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie | CHO |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
Culture Type | Suspensions-Zellkultur |
Form | Pulver (AGT) |
Produkttyp | CD CHO-Medium |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10003052
|
Gibco™
12490017 |
1 l |
139.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11500436
|
Gibco™
12490025 |
10 l |
2190.00 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10389204
|
Gibco™
12490001 |
100 L |
11640.00 CHF
100 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
CD CHO AGT™ (Advanced Granulation Technology) ist ein Protein-freies, chemisch definiertes Medium, das für das Wachstum von Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) und die Expression rekombinanter Proteine in Suspensionskulturen optimiert wurde. Das AGT™-Trockenmedienformat wurde entwickelt, um eine höhere Konsistenz und Produktivität in allen Produktionsstufen von der Entwicklung bis zur kommerziellen Fertigung zu gewährleisten. CD CHO AGT™-Medium enthält keine Proteine oder Peptidkomponenten tierischen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs sowie keine undefinierten Lysate oder Hydrolysate.Wann das CD CHO Medium verwendet wird
Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
Erwägen Sie das CD FortiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD OptiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD DG44-Medium in folgenden Fällen:
Flüssigmedien-Zusammensetzungen
Gibco™ AGT™-Medien sind auch in Flüssigformat erhältlich, das die gleiche Leistung und Formulierung wie das AGT™-Medienformat bietet. Gibco™-Flüssigmedien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre AGT™-Medien Gegenstücke.
Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Erfordernissen
Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. mit Mit Gibco&trade cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
Spezifikation
CHO | |
Suspensions-Zellkultur | |
CD CHO-Medium | |
Keine Antibiotika |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Pulver (AGT) | |
Serumfrei | |
AGT™, Gibco™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium