Learn More
Gibco™ CD 293-AGT™-Medium
CD 293-AGT™-Medium
134.00 CHF - 21770.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie | 293 (HEK) |
---|---|
Form | Pulver (AGT) |
Produkttyp | CD 293 Medium |
Serum Level | Serumfrei |
Antibiotika inklusive | Keine Antibiotika |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10145174
|
Gibco™
12529001 |
100 L | Ropak Bucket |
7985.11 CHF
100 Liter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10411995
|
Gibco™
12529003 |
10 kg | Ropak Bucket | N/A | ||||||
11550436
|
Gibco™
12529012 |
10 l | Securitainer Fläschchen mit Verschluss |
1264.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10748224
|
Gibco™
12529020 |
1 l | Securitainer Fläschchen mit Verschluss |
134.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format. CD 293 AGT™ is optimized for the growth of suspension cultures of 293 cells.
CD 293 AGT™ ist ein Protein-freies, chemisch definiertes Medium in einem anwenderfreundlichen Granulatformat. CD 293 AGT™ ist für das Wachstum von Suspensionskulturen von 293 Zellen optimiert.Advanced Granulation Technology, AGT
Spezifikation
293 (HEK) | |
CD 293 Medium | |
Keine Antibiotika |
Pulver (AGT) | |
Serumfrei | |
Suspension Cell Culture |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.