Learn More
Motic™ CCIS™ Planachromatisches Objektiv UC
Farbkorrigiertes Infinity Optical System/Achromatisches Planobjektiv für gestochen scharfe, flache Bilder mit hohem Kontrast.
65.65 CHF - 355.00 CHF
Spezifikation
Typ | Objektivtyp:Plan-achromatisch |
---|---|
Anschlusstypen | Objektiv-Befestigungsgewinde: B 4/5 Zoll x 1/36 Zoll (RMS-Standard) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope der Panthera-Serie |
Länge (metrisch) | Schlauchlänge des Objektivs:Infinity CCIS™ |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15910571
|
Motic™
1101001705191 |
Objektiv NA: 0,05, WD: 7,2 mm, DIN: 45 mm | 2X |
274.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15920571
|
Motic™
1101001705201 |
Objektiv NA: 0,10, WD: 30,5 mm, DIN: 45 mm | Gehäuse 4X |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15930571
|
Motic™
1101001705211 |
Objektiv NA: 0,25, WD: 17,4 mm, DIN: 45 mm | 10X |
65.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15940571
|
Motic™
1101001705221 |
Objektiv NA: 0,45, WD: 0,80 mm, DIN: 45 mm | Gehäuse 20X |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15950571
|
Motic™
1101001705231 |
Objektiv NA: 0,65, WD: 0,60 mm, DIN: 45 mm | Gehäuse 40X |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15960571
|
Motic™
1101001705241 |
Objektiv NA: 0,80, WD: 0,35 mm, DIN: 45 mm | Gehäuse 60X |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15970571
|
Motic™
1101001705251 |
Objektiv NA: 1,25, WD: 0,16 mm, DIN: 45 mm | Gehäuse 100X |
171.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15980571
|
Motic™
1101001705261 |
Objektiv NA: 1,25, WD: 1,7 mm, DIN: 45 mm | Gehäuse 100X |
355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Farbkorrigiertes Infinity-System.
- Brillante, makellose Bildqualität.
- Bildfehler werden bis zum Rand des Sichtfelds korrigiert.
- Plan-Achromat-Linsen.
- Sorgen für Planheit im Sichtfeld.
- Geeignet für:
- Panthera U Binokular
- Panthera U Trinokular
- Panthera KU Binokular
- Panthera KU Trinokular
- Panthera C Binokular
- Panthera C Trinokular
- Panthera CC Binokular
- Panthera CC Trinokular
- Panthera DL
- Panthera L
Spezifikation
Objektivtyp:Plan-achromatisch | |
Objektiv-Befestigungsgewinde: B 4/5 Zoll x 1/36 Zoll (RMS-Standard) | |
Mikroskope der Panthera-Serie | |
Schlauchlänge des Objektivs:Infinity CCIS™ |