Learn More
Motic™ CCIS™ Planachromatisches Objektiv UC
Farbkorrigiertes Infinity Optical System/Achromatisches Planobjektiv für gestochen scharfe, flache Bilder mit hohem Kontrast.
Marke: Motic™ 1101001705251
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farbkorrigiertes Infinity-System.
- Brillante, makellose Bildqualität.
- Bildfehler werden bis zum Rand des Sichtfelds korrigiert.
- Plan-Achromat-Linsen.
- Sorgen für Planheit im Sichtfeld.
- Geeignet für:
- Panthera U Binokular
- Panthera U Trinokular
- Panthera KU Binokular
- Panthera KU Trinokular
- Panthera C Binokular
- Panthera C Trinokular
- Panthera CC Binokular
- Panthera CC Trinokular
- Panthera DL
- Panthera L
Spezifikation
Objektivtyp:Plan-achromatisch | |
Objektiv NA: 1,25, WD: 0,16 mm, DIN: 45 mm | |
Schlauchlänge des Objektivs:Infinity CCIS™ |
Objektiv-Befestigungsgewinde: B 4/5 Zoll x 1/36 Zoll (RMS-Standard) | |
Mikroskope der Panthera-Serie | |
Gehäuse 100X |