Learn More
CCF4-AM
CCF4-AM
Marke: Invitrogen K1029
Additional Details : Gewicht : 0.00002kg
Beschreibung
CCF4-AM, unser LiveBLAzer™ Substrat, ist eine lipophile, veresterte Form des CCF4-Substrats, die es ermöglicht, schnell in Zellen einzudringen. Nach dem Eintritt wandelt die Spaltung durch endogene zytoplasmatische Esterasen CCF4-AM schnell in seine negativ geladene Form CCF4 um, die im Zytosol erhalten bleibt. CCF4 ist ein Fluoreszenzresonanz-Energietransfer (FRET)-Substrat, das aus einem Cephalosporin-Kern besteht, der 7-Hydroxycoumarin an Fluorescein bindet. Dieses Produkt ist als FRET-basiertes Substrat für β-Lactamase als sensibler Reporter der Genexpression von Säugetieren in der GeneBLAzer™-Technologie zu verwenden.Spezifikation
Membrangängig | |
Fluoreszent | |
LiveBLAzer™ | |
CCF4-AM | |
Beta-Lactamase-Substrat | |
Raumtemperatur |
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Fest | |
20mg | |
Chemisches Substrat | |
Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.