Learn More
Nabertherm Katalysator mit Ventilator
Zum Entfernen organischer Komponenten aus der Abluft.
Marke:  Nabertherm 631000166
1167.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11990098
  • 1200.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Zum Entfernen organischer Komponenten aus der Abluft.
  • Organische Komponenten werden bei ca. 600°C katalytisch oxidiert, in Kohlendioxid und Wasserdampf aufgespalten.
  • Störende Gerüche werden weitgehend eliminiert.
  • CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
Entfernung von organischen Komponenten aus der Abluft
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm Katalysator mit Ventilator > Zur Verwendung mit Nabertherm Ausbrennöfen