Learn More
Löser™ Katalyse-Nadel
Gefrierpunktauslöser für Osmometer. Die Nadeln für Osmometer können mit allen Osmometern mit einem Probenvolumen zwischen 50 und 200 μl verwendet werden
Marke: Löser™ 1.05.0400
6.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nadel zur Einleitung des Gefriervorgangs aller Osmometer mit Probenvolumen von 50 bis 200 μl.
Spezifikation
Katalyse-Nadel | |
Alle Osmometer mit 50 bis 200 μl Probenvolumen | |
Auslösen des Gefriervorgangs mit einem Gefrierpunktosmometer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Löser™ Katalyse-Nadel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur