Learn More
R&L Enterprises™ Dreibeinstativ, Gusseisen
Eine hervorragende Option zur Unterstützung von Stativen im Labor. Die R&L Enterprises™ A-förmige Stativfüße sind aus Gusseisen mit chemikalienbeständiger blauer Acrylfarbe gefertigt.
Marke:  R&L Enterprises™ 3026/M
Artikelnummer. 11749327
  • 73.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Stab geliefert
  • Mit Flügelschraube geliefert
  • Das Loch des Installationsstabs verfügt über eine Doppelfunktion und kann sowohl glatte Stäbe als auch Stäbe mit M10-Gewinde und einem Durchmesser von 12.7 mm aufnehmen
Spezifikation
Spezifikation
Gusseisen
Dreifußständer
Befestigungen für Stäbe oder Schläuche
2,5 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Dreibeinstativ, Gusseisen > Gewicht: 2,5kg