Learn More
Bochem™ Vollständiger H-Rahmen aus Gusseisen
Inklusive vollständigem Rahmen BOCHEM™ H-Rahmen aus Gusseisen, komplett mit Aluminiumstangen und Muffen.
Marke: Bochem™ 5641
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Mit Aluminiumstangen und Muffen
- Gusseisen ist grün lackiert
Specifications
Gusseisen | |
500 mm | |
H-Rahmen komplett | |
6,5 kg |
800 mm | |
Aluminiumstäbe 12 mm Durchmesser und Muffe | |
Je 1 |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 210.8 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bochem™ Vollständiger H-Rahmen aus Gusseisen > Höhe:800mm, Länge:500mm; Gewicht:6,5kg.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction