Learn More
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes in Tube Packs
Biopsy Cassettes are ideal for small tissue samples. They are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a front edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
150.00 CHF - 160.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive | Ja |
---|---|
Menge | 750/Karton |
Poren | Kleine Quadrate |
Verschlusstyp | Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier |
PrintMate-kompatibel | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16244322
|
Epredia™
B851730BL |
Blau |
160.00 CHF
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16344066
|
Epredia™
B851730GN |
Grün |
160.00 CHF
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16354066
|
Epredia™
B851730GY |
Grau |
160.00 CHF
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16364066
|
Epredia™
B851730LA |
Lavendel |
160.00 CHF
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16374066
|
Epredia™
B851730LG |
Hellgrün |
160.00 CHF
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16384066
|
Epredia™
B851730LI |
Lila |
160.00 CHF
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16394066
|
Epredia™
B851730OR |
Orange |
160.00 CHF
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16304076
|
Epredia™
B851730PK |
Rosa |
160.00 CHF
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16314076
|
Epredia™
B851730TN |
Gelbbraun | N/A | |||||||
16324076
|
Epredia™
B851730WH |
Weiß |
160.00 CHF
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16334076
|
Epredia™
B851730YW |
Gelb |
160.00 CHF
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Ja | |
Kleine Quadrate | |
Ja |
750/Karton | |
Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier | |
Kassette II Biopsiekassette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes in Tube Packs