Learn More
Tocris Bioscience™ CASIN
Cdc42 inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 5050/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CASIN is a Cdc42 GTPase inhibitor (IC50 = 2 μM). Reduces active levels of Cdc42 in aged hematopoietic stem cells (HSCs) to that in young HSCs. Reverses the aging-related and polarity phenotype of aged HSCs to that of young HSCs in vivo. Increases histone H4K16 acetylation in aged HSCs.
Spezifikation
>98% | |
CASIN | |
Rho GTPase Inhibitors |
10 mg | |
306.4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ CASIN > 10mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur