Learn More
WTW™ KS MultiLine 2, case set for MultiLine
Marke:  WTW™ 2F0004
278.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15355251
  • 294.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Panzerung SM Pro, 3 IDS-Sensoren (großer Koffer), Puffer STP 4 und STP 7, Ständer, Becher, Leitfähigkeitsstandard 1.413 μS/cm bei 25 °C
Name des Produkts
WTW™ KS MultiLine 2, case set for MultiLine > Im Lieferumfang enthalten:Panzerung SM Pro, 3 IDS-Sensoren (großer Koffer), Puffer STP 4 und STP 7, Ständer, Becher, Leitfähigkeitsstandard 1.413 μS/cm bei 25 °C