Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersystemkartuschen
Warten Sie Ihr Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystem mit diesen Ersatzkartuschen.
381.90 CHF - 958.77 CHF
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11397151
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
09.4011
Reinwasserkartusche Pacific TII
381.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11357121
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
09.1019
Ionenaustauscher-Kartusche Smart2Pure
431.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11367121
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
09.1020
Reinstwasserkartusche Smart2Pure
689.43 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15390471
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
09.2005
Reinstwasserkartusche GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI
958.77 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11337121
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
09.1006
Reinstwasserkartusche MicroPure
783.91 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Halten Sie Ihr Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatzkartuschen in Schuss.
Wählen Sie die für Ihr System geeignete Artikelnummer. Diese Kartuschen sind für die Verwendung mit den folgenden Barnstead Wasseraufbereitungssystemen vorgesehen:
  • MicroPure™
  • GenPure™
  • GenPure™ Pro
  • GenPure™ xCAD
  • Smart2Pure™
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ TII
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersystemkartuschen