Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Karton für die Verbrennung von biogefährdendem Material
Perfekt als Sammelbehälter für zu verbrennende biogefährliche Abfälle. Bel Art™ Verbrennungskartons für biogefährliche Abfälle können im Ganzen verbrannt werden.
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ F13205-0002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Halterungen entlang der Oberkante verhindern Verrutschen eines durchsichtigen Beutels für biologische Gefahrenstoffe aus Polypropylen mit 0.038 mm (1.5 mil) Dicke
- Passgenau sitzender Deckel mit Lasche für das einfache Einwerfen von Abfallmaterial
- Bedruckt mit großen, hellen „Biogefahr“-Symbolen und Anweisungen in vier Sprachen (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch)
- Flache Verpackung spart Platz und Versandkosten, Zusammenbau von Karton und Innenbeutel innerhalb von Sekunden
- Lieferbar in Größen für den Einsatz auf Tisch oder Boden
- Optionale wiederverwendbare, hygienische Abdeckung (F13204-0000) für die Bodenausführung separat lieferbar
Spezifikation
250 mm | |
0,04 mm | |
Karton für die Verbrennung von biogefährdendem Material |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Scienceware™ Karton für die Verbrennung von biogefährdendem Material > Höhe:250mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur