Learn More
Applied Biosystems™ Träger-RNA
Ambion™ Carrier RNA (1 mg⁄ml) ist eine Komponente aller MagMAX™ Isolation Kits, die separat erworben werden können. Erhältlich in einem Röhrchen mit 500 μl.
Marke:  Applied Biosystems™ 4382878
224.25 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 30057787
  • 359.00 CHF / 500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Ambion™ Carrier RNA (1 mg⁄ml) ist eine Komponente aller MagMAX™ Isolation Kits, die separat erworben werden können. Erhältlich in einem Röhrchen mit 550 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Store solution at –20°C.
Ambion™
500 μl
Träger für Nukleinsäure-Fällungen
Träger-RNA
Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2783372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4382878
Chargennummer2783371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4382878
Chargennummer2787754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4382878
Chargennummer2823356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4382878
Chargennummer2823352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4382878
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Träger-RNA > 500 μl