Learn More
Sartorius Karussellstativ für 6 Pipetten
Um Kontaminationen durch Schmutz auf Tischen und Arbeitsflächen zu vermeiden, sollten Pipetten bei Nichtgebrauch senkrecht aufbewahrt werden. Dieser kompakte Karussellständer ist ideal, um Platz auf der Arbeitsfläche zu sparen und fasst bis zu 6 mechanische Pipetten.
Marke: Sartorius LH-725630
130.82 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kompatibel mit allen mechanischen Pipettenmodellen von Sartorius
- Abmessungen (B x T x H): 290 x 250 x 60 mm
Spezifikation
Pipettenständer | |
Weiß | |
Acryl | |
Rund | |
No | |
Präzisions-Flüssigkeitsdosierung | |
290 mm | |
250 mm |
Not Autoclavable | |
Pipettes | |
6 | |
Vertical Locking Rods | |
Non-sterile | |
Mechanische Pipetten | |
60 mm |