Learn More
Zeiss™ Carl Zeiss™ Vorsatzobjektive für Stemi™ 2000/2000C Stereomikroskop
Dieses Objektiv ist für Cal Zeiss Mikroskope geeignet.
Marke: Zeiss™ 455026-0000-000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frontlinsensystem
- 0.4 x
- FWD 211 mm
Spezifikation
Objektivsystem | |
Stereomikroskop | |
Stemi™ 2000, 2000C | |
Gehäuse 0.4X |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Carl Zeiss™ Vorsatzobjektive für Stemi™ 2000/2000C Stereomikroskop > 0.4X; Arbeitsabstand (FWD): 210 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur