Learn More
Carl Zeiss™ Ersatzlampen für Mikroskope und faseroptische Netzteile
Für Carl Zeiss-Mikroskope und faseroptische Netzteile
Marke:  Carl Zeiss™ 380079-9690-000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10625113
  • 25.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Keine Entsorgung quecksilberhaltiger Produkte im Hausmüll, sondern Recycling oder Entsorgung als gefährlicher Abfall. Quecksilberhaltige Produkte sind möglicherweise durch lokale, landes- oder staatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als den US-Standard 110/115 V haben. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für die Verwendung mit Carl Zeiss Stereomikroskopen
  • Halogenlampe
Spezifikation
Spezifikation
Halogenlampe
1,18 in.
6 V
Axiostar Plus Student; Axiostar Plus ICS
29,9 mm
20 w
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Carl Zeiss™ Ersatzlampen für Mikroskope und faseroptische Netzteile > Halogenlampe mit 6 V 20 W