missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Immersol™ Immersionsöl

Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1.518. Es ist fluoreszenz- und halogenfrei und gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.

Marke:  Carl Zeiss™ 000000-1111-808


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 13405948

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1,518. Es enthält weder Fluoreszenz noch Halogen und ist gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.

  • Blasenfreies Immersionsöl
  • Geeignet für Ölimmersionsobjektive von Carl Zeiss

Spezifikation

Spezifikation

Immersol 518 N
Flasche
1.518
ISO 8036-1
250 mL
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Immersol™ Immersionsöl > 518 N; 250mL bottle

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt