Learn More
Carl Zeiss™ 380059.1660 Halogen Glühlampe, 12V / 100W
Hervorragende Beleuchtung für Halogenlampen im Labor.
Marke: Carl Zeiss™ 380059-1660-000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 12 Volt, 100 Watt
- Für den Einsatz in Halogenlampen
Spezifikation
Mikroskoplampe | |
Rechteckig | |
100 w |
Standard-WL Universal, Photomikroskop III, IM 35, ICM 405, Axiom bei UEM, ACM-Stativ U im Lampengehäuse 100/250, Axioplan (1986) Lampengehäuse 100 Nr. 467259-9901/447215 | |
12 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Carl Zeiss™ 380059.1660 Halogen Glühlampe, 12V / 100W > Mikroskoplampe; 12 V, 100 W Halogen, rechteckig, Filament
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur