Learn More
Tocris Bioscience™ Cariporide
Selective NHE1 inhibitor; cardioprotective and antitumor
171.00 CHF - 636.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
Gen-Alias | HOE 642 |
Produkttyp | Cariporide |
Molekulargewicht | 283.35 |
Hemmstoffe | Cariporide |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18726228
|
Tocris Bioscience™
5358/10 |
10 mg |
171.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18725329
|
Tocris Bioscience™
5358/50 |
50 mg |
636.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Selective Na+/H+ exchanger isoform 1 (NHE1) inhibitor (IC50 values are 0.05, 3 and 1000 μM for NHE1, NHE3 and NHE2 respectively). Attenuates ischemia-induced cardiomyocyte apoptosis in vitro. Reduces cardiac arrhythmia in vivo. Also promotes apoptosis in cancer cells overexpressing NHE1. Orally active.Spezifikation
>99% | |
Cariporide | |
Cariporide |
HOE 642 | |
283.35 |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Cariporide