Learn More
Pohli™ Cargo-Karton
Cargo-Karton für Pohli SUPER FSP. Diese Box ist für die UN-Zulassung der SUPER FSP Kombinationsverpackung verbindlich (6PH1/X2.2/250).
Marke:  Pohli™ 23013901
Artikelnummer. 15861418
  • 78.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die Umverpackung (Cargo-Box) UND auch die Styroporbox (Super FSP) müssen vom Befüller bzw. Absender mit allen erforderlichen Informationen und Symbolen entsprechend den internationalen Vorschriften und Anforderungen für den Transport gefährlicher Güter gekennzeichnet werden.
Beschreibung
Beschreibung
  • Brauner Ladebox, geeignet für 25 l Super FSP (03048176)
  • Mit Klappen und Schnitten
  • Mit Abziehstreifen als Sicherheitsverpackung
  • Mit Pohli-Druck, einschließlich Beschriftungsfeld für Ihre Produktinformationen
  • Abmessungen (L x B x H): 448 x 448 x 688 mm
  • 1.700 g/Stück
Spezifikation
Spezifikation
Super FSP-Verpackung 03048176
448 x 448 x 688 mm
Pappe
Braun
1.7 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pohli™ Cargo-Karton > L x B x H: 448 x 448 x 688 mm