Learn More
Heathrow Scientific™ Trennfach für Kartonbehälter zur Aufbewahrung von Röhrchen, 16 Wells, 50 ml-Röhrchen, weiß
Die Kartontrennwand ist für die Organisation kleiner Proben und Röhrchen vorgesehen.
Marke: Heathrow Scientific™ HS2860P
45.27 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Trennwand ist für 50 ml-Röhrchen vorgesehen
- 16 Wells (29,5 mm Well-Durchmesser)
- 4 x 4-Array
Spezifikation
Kartontrennfach für Behälter zur Aufbewahrung von Röhrchen | |
Pappe | |
Gittereinsatz | |
Röhrchen | |
5,65 in. | |
5,65 in. | |
4,25 in. | |
29,5 mm |
Weiß | |
Square | |
Röhrchen | |
4 x 4 | |
14,35 cm | |
14,35 cm | |
10,80 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Trennfach für Kartonbehälter zur Aufbewahrung von Röhrchen, 16 Wells, 50 ml-Röhrchen, weiß > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur