Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm
Beschreibung
- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Spezifikation
10/Packung | |
Kryobox-Einsätze | |
Probenlagerungsröhrchen | |
133 mm | |
9 x 9 |
Pappe | |
Probenlagerung | |
75 mm | |
133 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm > Röhrendurchmesser: 11,5 mm; Höhe: 30 mm; Format: 133 x 133 mm; Raster: 9 x 9
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur