Learn More
Fisherbrand™ Gittereinsätze aus Karton
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.
Marke:  Fisherbrand™ FB71303
Artikelnummer. 10199882
  • 21.85 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Gittereinsätze
Probenlagerungsröhrchen
Pappe
Probenlagerung
25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gittereinsätze aus Karton > Röhrendurchmesser: 16.5 mm; Höhe: 25 mm; Format: 136 x 136 mm