Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Karton
Tenak™ Kryoboxen aus Pappe können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen von 6 bis 28.5 mm Durchmesser kombiniert werden. Die in vielen Farben erhältlichen, hochflexiblen Kästen eignen sich nach Entfernen des Gitters auch für größere Laborbehälter.
Marke: Tenak™ TE22240
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pappe
- Temperaturbeständig bis -80°C
- Ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Weiß | |
Quadratisch | |
Kryolagerung von Flüssigkeiten | |
36 Packung | |
100 mm | |
4,4 kg |
Pappe | |
Kryobox | |
Unterteilungen | |
100 x 100 mm | |
100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Kryoboxen aus Karton > Farbe: Weiß; Höhe: 100 mm; 9 x 9 Trenner
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur