Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Karton
Tenak™ Kryoboxen aus Pappe können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen von 6 bis 28.5 mm Durchmesser kombiniert werden. Die in vielen Farben erhältlichen, hochflexiblen Kästen eignen sich nach Entfernen des Gitters auch für größere Laborbehälter.
Marke:  Tenak™ TE22102
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15280534
  • 164.00 CHF / 36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Pappe
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Quadratisch
Kryolagerung von Flüssigkeiten
36 Packung
133 mm
100 mm
Pappe
Kryobox
Dividers
133 x 133 x 100 mm
133 mm
3,5 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Kryoboxen aus Karton > Farbe: Rot, Abmessungen (H x B x T): 100 x 133 x 133 mm