Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Karton
Tenak™ Kryoboxen aus Pappe können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen von 6 bis 28.5 mm Durchmesser kombiniert werden. Die in vielen Farben erhältlichen, hochflexiblen Kästen eignen sich nach Entfernen des Gitters auch für größere Laborbehälter.
Marke:  Tenak™ TE22230
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15270554
  • 110.00 CHF / 36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Description
  • Pappe
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen
Specifications
Specifications
Weiß
Quadratisch
Kryolagerung von Flüssigkeiten
36 Packung
133 mm
52 mm
Pappe
Kryobox
9 x 9 Divider
133 x 133 x 52 mm
133 mm
3,38 kg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tenak™ Kryoboxen aus Karton > Farbe: Weiß; Abmessungen (H x B x T): 52 x 133 x 133mm; 9 x 9 Matrix