Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Karton
Tenak™ Kryoboxen aus Pappe können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen von 6 bis 28.5 mm Durchmesser kombiniert werden. Die in vielen Farben erhältlichen, hochflexiblen Kästen eignen sich nach Entfernen des Gitters auch für größere Laborbehälter.
Brand: Tenak™ TE22010
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Pappe
- Temperaturbeständig bis -80°C
- Ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen
Specifications
Blau | |
Quadratisch | |
Kryolagerung von Flüssigkeiten | |
36 Packung | |
133 mm | |
50 mm |
Pappe | |
Kryobox | |
Dividers | |
133 x 133 x 50 mm | |
133 mm | |
3 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tenak™ Kryoboxen aus Karton > Farbe: Blau; Abmessungen (H x B x T): 50 x 133 x 133 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction