Learn More
Wesbart™ Kryoboxen aus Karton
Wesbart cryogenic boxes are made from fibreboard cardboard and are water-repellent for longer durability.
Marke:  Wesbart™ A1/81
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17165034
  • 4.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Cardboard boxes are specially made for the aluminum freezer racks.
  • Dividers are available in different diameters.
Spezifikation
Spezifikation
Cardboard Box with Dividers
Cardboard
Kryobox
Grid Divider
9 x 9
35 mm
Weiß
Rechteck
81 Cryovials (1 to 2 mL)
Unsteril
133 x 133 x 35 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wesbart™ Kryoboxen aus Karton > Cryogenic Box; Dimensions: 133 x 133 x 35 mm; Holds: 81 Cryovials (1 to 2 mL); Tube Array: 9 x 9