Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton
Beschreibung
- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden
Spezifikation
Weiß | |
Quadratisch | |
10/Packung | |
75 mm | |
50 mm |
Pappe | |
Kryobox | |
75 x 75 x 50 mm | |
75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton > Farbe: Blau; Abmessungen (L x B x H): 75 x 75 x 50 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur