Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 136 mm
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten.Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis -80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
Marke:  Fisherbrand™ FB71237
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11832463
  • 84.15 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
  • Höchste Flexibilität:Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28,5 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
Pappe
Kryobox
10/Packung
136 x 136 mm
136 mm
136 mm
0,8 kg
Grün
Quadratisch
-86 °C
-86°C
136 x 136 x 100 mm
136 mm
100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 136 mm > Farbe: Grün