Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 136 mm
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten.Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis -80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
Marke:  Fisherbrand™ FB71221
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11507633
  • 43.30 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
  • Höchste Flexibilität:Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28,5 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
4 ml
Pappe
Kryobox
136 x 136 mm
136 mm
136 mm
1,1 kg
Weiß
Quadratisch
10/Packung
136 x 136 x 75 mm
136 mm
75 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 136 mm > Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 136 x 136 x 75 mm