Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung sind bis-80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
Marke:  Fisherbrand™ FB71269
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10231545
  • 50.50 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Kryobox
Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
50 mm
Pappe
Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
10/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung > Höhe: 50 mm, Farbe: Gelb