Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung
Diese Behälter lassen sich mit verschiedenen Gittereinsätzen kombinieren und eignen sich für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Die Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung eignen sich optimal für die Aufbewahrung und den Transport von Proben.
Marke:  Ratiolab™ 5131501
22.46 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15222499
  • 24.00 CHF / 10 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Wasserabweisende Beschichtung
  • Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Kryobox
Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
10/Packung
133 mm
Pappe
Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
-80 °C
133 mm
50 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung > Höhe:50mm; Farbe:Weiß; Format:133 x 133mm