Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.
Marke:  Fisherbrand™ FB71379
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11812523
  • 44.95 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Kryobox-Einsätze
133 mm
16 x 16
Pappe
65 mm
133 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm > Gitter: 16 x 16; Höhe: 65 mm; Breite: 133mm