Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboxymethylecellulose, Natriumsalz, durchschnittliches Molekulargewicht 700000 DS=0.9) Artikelnummer.: 10534541
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Carboxymethylecellulose, Natriumsalz, durchschnittliches Molekulargewicht 700000 DS=0.9)
Artikelnummer. 10534541
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10534541
Marke: Thermo Scientific Chemicals 332641000
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-32-4
Summenformel (C12 H14 O9 R6)n
Molekulargewicht (g/mol) 263.20
MDL-Nummer MFCD00081472
InChI-Schlüssel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carboxymethylecellulose, sodium salt
Farbe Weiß bis Beige
Namenshinweis Average M.W. 700000 (DS=0.9)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Merck Index 15, 1830
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥99.5%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Verpackung Glasflasche
Viskosität 2500 to 4500 mPa.s (Brookfield, 1% soln., at 25°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number332641000,332640010
ChargennummerA0464331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog Number332641000,332640010
ChargennummerA0460394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number332641000,332640010
ChargennummerA0461426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number332641000,332640010
ChargennummerA0449175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Carboxymethylecellulose, Natriumsalz, durchschnittliches Molekulargewicht 700000 DS=0.9) >