Learn More
Carbonylcyanid 3-chlorphenylhydrazon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10175140
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Carbonylcyanid 3-chlorphenylhydrazon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175140
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10175140
Marke: Thermo Scientific Acros 228131000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-60-2
Summenformel C9H5ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 204.62
MDL-Nummer MFCD00001848
InChI-Schlüssel UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cccp, 3-chlorophenyl hydrazonomalononitrile, carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, 3-chlorophenyl hydrazono malononitrile, m-chlorophenyl carbonylcyanide hydrazone, m-cl-ccp, carbonyl cyanide, 3-chlorophenyl hydrazoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2603
ChEBI CHEBI:3259
IUPAC-Name 2-[(3-chlorphenyl)hydrazinylidene]propandinitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN=C(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 172°bis 177 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4NHN=C(CN)2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 204.62
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number228130010,228131000
ChargennummerA0452463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2023 Catalog Number228130010,228131000
ChargennummerA0449867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number
ChargennummerA0400509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number228130010,228131000
ChargennummerA0411371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number228130010,228131000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Carbonylcyanid 3-chlorphenylhydrazon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >