Learn More
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
330.00 CHF - 660.00 CHF
Spezifikation
Antigen Carbonic Anhydrase IX/CA9
Konzentration 1.0 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1 - 3 ug/ml, Simple Western 1:50, Flow Cytometry 1:1000, ELISA reported in scientific literature (PMID 19963243), Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2 - 5 ug/ml, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500. Use reported in multiple pieces of scientific literature, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:200 - 1:500, Immunoblotting, Gel Super Shift Assays, Proximity Ligation Assay, Microarray reported in scientific literature (PMID 31955345), Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500, Dual RNAscope ISH-IHC 1:1000
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoblot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH), In situ PLA
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18785623
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-417SS
0.025 mL
330.00 CHF
25 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18797463
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-417
660.00 CHF
0.10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human, Mouse, Rat, Plant samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Gel Super Shift Assays, Proximity Ligation Assay, Microarray, Dual RNAscope ISH-IHC.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™